Stampa…
Gluraraldeide 15% in soluzione acquosa
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentandiale, Glutarale
8.19250.9025 8.19250.9190
8.19250.9025EA 0 EUR
8.19250.9025 8.19250.9190
Gluraraldeide 15% in soluzione acquosa
Gluraraldeide
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007025
CAS Number: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II