50% in pentane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
CAS No.: 628-16-0
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH
Formula Weight: 78.11
Flash Point: -2°(29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.805
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014924
Formula:
C₆H₆ Peso molecolare: 78.11 g/mol Punto di ebollizione: 86 Punto di fusione: -6 Densità: 0.805 Flash Pt: –2 °C (29 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014924 CAS Number: 628-16-0 EINECS: 211-029-5 UN: 3295 ADR: 3 II |