Acido linoleico 60% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
413195000
413190025
ACRO413195000EA
61.4
EUR
ACRO413195000
ACRO413190025
Acido linoleico 60% tech.
Acido linoleico
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 229…230 °C (16 mmHg) Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064241 CAS Number: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≤1 % C16, 1 double bound |
Acid value | 197 to 203 mg KOH/g |
Iodine value | 136 to 148 g I2/100 g |