Stampa…
(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpiperazine
B24405.14 B24405.22
B24405.14EA 39.7 EUR
B24405.14 B24405.22
(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
(±)-2-Methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 109-07-9 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.17 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 383566 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00005954
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 155…156 °C
Punto di fusione: 62…66 °C
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005954
CAS Number: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,III