Stampa…
(±)-2-Methylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpiperazine
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 49.1 EUR
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazine 98%
(±)-2-Methylpiperazine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 61…66 °C
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005954
CAS Number: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %