(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1460-57-7
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 101-106°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 3193810
MDL No.: MFCD00063611
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: 101…106 °C Densità: 1,147 g/cm³ (24 °C) Flash Pt: 134 °C (273 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063611 CAS Number: 1460-57-7 EINECS: 215-956-6 |