Stampa…
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
161650100 161650500
ACRO161650100EA 35.5 EUR
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 117 °C (17mbar)
Punto di fusione: 100…104 °C
Densità: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Flash Pt: 134 °C
MDL Number: MFCD00063611
CAS Number: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %