(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Phenylpropan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1123-85-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5262
Melting Point: -37°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1906760
MDL No.: MFCD00004736
Formula:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,975 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004736 CAS Number: 1123-85-9 EINECS: 214-379-7 |