Stampa…
(±)-1-Feniletanolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
351881000 351885000
ACRO351881000EA 30.2 EUR
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Feniletanolo 97%
(±)-1-Feniletanolo
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004508
CAS Number: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=571ec3cd0a5ace3429d6ea068ba965071477fc93&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %