Stampa…
(±)-α-Metilbenzilamina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-1-Feniletilamina
126391000 126395000
ACRO126391000EA 26 EUR
ACRO126391000 ACRO126395000
(±)-α-Metilbenzilamina 99%
(±)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 184…186 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008069
CAS Number: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=d041fe1eb27af850475e835f0e53b39e7192f4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm