(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Formula:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di ebollizione: 242…244 °C Punto di fusione: 11,4 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016861 CAS Number: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |