Stampa…
(±)-3-Quinuclidinol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
B21503.06 B21503.14 B21503.22
B21503.06EA 35.4 EUR
B21503.06 B21503.14 B21503.22
(±)-3-Quinuclidinol ≥98%
(±)-3-Quinuclidinol
Purity: 98+% CAS No.: 1619-34-7 Molecular Formula: C7H13NO Formula Weight: 127.19 pH: 10-12 Melting Point: 217-224° Beilstein Reference: 104327 Merck Reference: 14,8082 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00151326
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127,19 g/mol
Punto di fusione: 217…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151326
CAS Number: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8082