Stampa…
(±)-3-Quinuclidinol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 31.4 EUR
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-3-Quinuclidinol 99%
(±)-3-Quinuclidinol
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127,19 g/mol
Punto di fusione: 217…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151326
CAS Number: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08266
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %