(±)-1-Pentyn-3-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4187-86-4
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Recognizable
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1098409
UN No.: 1986
MDL No.: MFCD00004572
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 123…125 °C Densità: 0,890 Flash Pt: 29 °C (84 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004572 CAS Number: 4187-86-4 EINECS: 224-063-0 UN: 1986 ADR: 3,III |