Stampa…
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100 245310500
ACRO245310100EA 49.6 EUR
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
(±)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 104…108 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
MDL Number: MFCD00004541
CAS Number: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %