Stampa…
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
B20208.03 B20208.06 B20208.14
B20208.03EA 26.4 EUR
B20208.03 B20208.06 B20208.14
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
(±)-4-Penten-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 625-31-0 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 115-116° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004556
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C
Densità: 0.837
Flash Pt: 30 °C (86 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004556
CAS Number: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3 III