Stampa…
(±)-4-Penten-2-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 51.8 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Densità: 0,837 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004556
CAS Number: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %