Stampa…
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 82.6 EUR
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,21 g/mol
Densità: 0,83
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021943
CAS Number: 40575-42-6