Stampa…
(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20591.03 B20591.06 B20591.14
B20591.03EA 29 EUR
B20591.03 B20591.06 B20591.14
(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%
(±)-1-Hepten-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3521-91-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021933
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 152,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,8412 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021933
CAS Number: 3521-91-3
EINECS: 222-535-0
UN: 1987
ADR: 3,III