(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3391-86-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Characteristic
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1744110
MDL No.: MFCD00004589
Formula:
C₈H₁₆O Punto di ebollizione: 173…175 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 0,833 Flash Pt: 61 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004589 CAS Number: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |