(±)-1-Octen-3-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
Formula:
C₈H₁₆O Punto di ebollizione: 174 °C (760 mmHg) Punto di fusione: -49 °C Densità: 0,837 g/cm³ Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004589 CAS Number: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.832 to 0.842 kg/l |
GC | ≥97.5 % |