Stampa…
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hepten-3-ol, (±)-Hept-1-en-3-ol
A14651.09 A14651.18
A14651.09EA 45.4 EUR
A14651.09 A14651.18
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 4938-52-7 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1720340 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021940
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C
Densità: 0,836
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021940
CAS Number: 4938-52-7
EINECS: 225-579-9
UN: 1987
ADR: 3,III