Stampa…
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 28.8 EUR
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Punto di fusione: < –100 °C
Densità: 0,838
Flash Pt: 20 °C (68 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004543
CAS Number: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II