Stampa…
(±)-3-Buten-2-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
387070250 387070050
ACRO387070250EA 100 EUR
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0.83 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004543
CAS Number: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1987
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %