Stampa…
(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11971.14 A11971.22 A11971.36
A11971.14EA 28 EUR
A11971.14 A11971.22 A11971.36
(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
(±)-Phenylsuccinic acid
Purity: 98% CAS No.: 635-51-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 1875051
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004256
CAS Number: 635-51-8
EINECS: 211-238-1