(±)-Phenylsuccinic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 166…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004256 CAS Number: 635-51-8 EINECS: 211-238-1 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 169 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |