Stampa…
(±)-α-Acido Metossifenilacetico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 610 EUR
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
(±)-α-Acido Metossifenilacetico 99%
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (24 hPa)
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064217
CAS Number: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %