Stampa…
DL-Tyrosine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
163570250 163571000
ACRO163570250EA 68.2 EUR
ACRO163570250 ACRO163571000
DL-Tyrosine 99%
DL-Tyrosine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 325 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00063074
CAS Number: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure