Stampa…
DL-m-Tyrosine 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140630010 140630050
ACRO140630010EA 109 EUR
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 280 °C (dec.)
Densità: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002597
CAS Number: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %