2-Phenylpropionic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 492-37-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -5°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 1863558
MDL No.: MFCD00002650
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 264…266 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,100 Flash Pt: 148 °C (298 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002650 CAS Number: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |