Stampa…
2-Phenylpropionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 54.7 EUR
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
2-Phenylpropionic acid 98%
2-Phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 260…262 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002650
CAS Number: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %