Stampa…
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Ac-DL-Trp-OH
1.12488.1000 1.12488.9025
1.12488.1000EA 2550 EUR
1.12488.1000 1.12488.9025
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 246,27 g/mol
Punto di fusione: 205…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005644
CAS Number: 87-32-1
EINECS: 201-739-3