(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,923 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS Number: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 13,04730 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 118.17 g/mol |
Boiling Point | 196 °C |
Vapor Pressure | 0.07 hPa (20 °C) |
Flash Point | 93 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.427 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1 - 9.9 %(V) |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 425 °C DIN 51794 |
Synonyms | Hexylene glycol |
Hill Formula | C6H14O2 |