(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Formula:
C₆H₁₄O₂ Peso molecolare: 118,18 g/mol Punto di ebollizione: 197 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,922 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS Number: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 14,4710 |