(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 197 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,922 g/cm³ Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS Number: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 13,04730 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |