(±)-4-Metil-2-pentanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-Metilisobutilcarbinolo
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Formula:
C₆H₁₄O Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 131…133 °C Punto di fusione: –90 °C Densità: 0,806 Flash Pt: 41 °C (105 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004550 CAS Number: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3,III |