Stampa…
(±)-4-Metil-2-pentanolo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Metilisobutilcarbinolo
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 35.5 EUR
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Metil-2-pentanolo 99+%
(±)-4-Metil-2-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004550
CAS Number: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)