Stampa…
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
L05347.14 L05347.22
L05347.14EA 25.6 EUR
L05347.14 L05347.22
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 98% CAS No.: 598-75-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718800 Merck Reference: 14,6031 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004527
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,818
Flash Pt: 26 °C (78 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004527
CAS Number: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6031