Stampa…
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 24.2 EUR
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -117
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004527
CAS Number: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %