(±)-3-Metil-1-pentanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 589-35-5
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1718979
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002937
Formula:
C₆H₁₄O Punto di ebollizione: 151…152 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,823 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002937 CAS Number: 589-35-5 EINECS: 209-644-9 UN: 1987 ADR: 3,III |