Stampa…
(±)-3-Metil-1-pentanolo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 32.1 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Metil-1-pentanolo 99+%
(±)-3-Metil-1-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 150…154 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,823 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002937
CAS Number: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %