Stampa…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 53.9 EUR
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 193 °C (760 mmHg)
Densità: 0,828 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004482
CAS Number: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %