Stampa…
(±)-2-Metil-3-pentanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L08015.09 L08015.18
L08015.09EA 84.7 EUR
L08015.09 L08015.18
(±)-2-Metil-3-pentanolo ≥99%
(±)-2-Metil-3-pentanolo
Purity: 99% CAS No.: 565-67-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 127-129° Beilstein Reference: 1718952 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004567
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 127…129 °C
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,830
Flash Pt: 46 °C (114 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004567
CAS Number: 565-67-3
EINECS: 209-286-3
UN: 2282
ADR: 3,III