Stampa…
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21825.0F B21825.AE B21825.AP
B21825.0FEA 147 EUR
B21825.0F B21825.AE B21825.AP
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥98%
(±)-2-Methyl-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 137-32-6 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4110 Melting Point: -70° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 1718810 Merck Reference: 14,6030 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004743
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 129…131 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,815
Flash Pt: 43 °C (109 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004743
CAS Number: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6030