(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
158270010
158270025
158270250
158271000
ACRO158270010EA
57.6
EUR
ACRO158270010
ACRO158270025
ACRO158270250
ACRO158271000
(±)-2-Methyl-1-butanol 98%
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,81 g/cm³ Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004743 CAS Number: 137-32-6 EINECS: 205-289-9 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 12,06109 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (Neat) |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |