Stampa…
(±)-2-Etile esanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 44.1 EUR
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Etile esanolo, Supelco®
(±)-2-Etile esanolo
Formula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 183 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004746
CAS Number: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&prid=web&clid=SAPDAM