Stampa…
(±)-2-Etile esanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9160 8.00990.9025
8.00990.0100EA 35.4 EUR
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9160 8.00990.9025
(±)-2-Etile esanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Etile esanolo
Formula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Punto di ebollizione: 183 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004746
CAS Number: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4317 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.7 %(V)
Density 0.832 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 - 330 °C DIN 51794
Synonyms Isocotyl alcohol, Isooctanol
Hill Formula C8H18O