Stampa…
(±)-2-Etile esanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
A17104.0F A17104.AP
A17104.0FEA 59.4 EUR
A17104.0F A17104.AP
(±)-2-Etile esanolo ≥99%
(±)-2-Etile esanolo
Purity: 99% CAS No.: 104-76-7 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Melting Point: -76° Boiling Point: 183-186° Beilstein Reference: 1719280 Merck Reference: 14,3808 MDL No.: MFCD00004746
Formula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 183…186 °C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,833
Flash Pt: 77 °C (171 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004746
CAS Number: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,3808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=df0b7261052c89cf46294f6554966f44b94fbdb1&prid=web&clid=SAPDAM