Stampa…
DL-Norvaline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15900.22 A15900.36 A15900.14
A15900.22EA 88.3 EUR
A15900.22 A15900.36 A15900.14
DL-Norvaline ≥98%
DL-Norvaline
Purity: 98% CAS No.: 760-78-1 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721163 Merck Reference: 14,6716 MDL No.: MFCD00064420
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 223 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064420
CAS Number: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 14,6716