Stampa…
DL-Leucina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
A10590.0B A10590.18 A10590.30
A10590.0BEA 641 EUR
A10590.0B A10590.18 A10590.30
DL-Leucina ≥99%
DL-Leucina
Purity: 99% CAS No.: 328-39-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 294° subl. Beilstein Reference: 636005 Merck Reference: 14,5451 MDL No.: MFCD00063087
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 294 °C (subl.)
Densità: 1,293
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063087
CAS Number: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 14,5451